Learn More
Cytiva Ficoll PM70 Zentrifugationsmedien
Verhalten sich als ideale neutrale Sphären. Cytiva™ Ficoll PM70 Zentrifugationsmedien gelten als die Moleküle der Wahl für die Untersuchung der Porengrößenverteilung und der Permeabilität von Membranen.
Marke: Cytiva 17-0310-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20600kg
Beschreibung
- Saccharosepolymer mit hoher Molekülmasse (70,000), das durch Copolymerisierung von Saccharose mit Epichlorhydrin gebildet wird
- Eine stark verzweigte Struktur und ein hoher Gehalt an Hydroxylgruppen bedeuten eine gute Löslichkeit in wässrigen Medien, die problemlos Massekonzentrationen von bis zu 50 % erreichen können
- Zeigt minimale Toxizität sowie günstige Viskosität und osmotische Eigenschaften
- Niedrige Endotoxinwerte (< 0.12 EU/mg)
Zur Verwendung in Perfusionsmedien für Laborstudien an Dextran-empfindlichen Tieren
Bestellinformation
Lieferung als sprühgetrocknete Pulver
Spezifikation
4 bis 30 °C | |
Speziell für die Verwendung in Perfusionsmedien für Laborstudien an Dextran-empfindlichen Tieren. | |
0,12 EU/mg | |
Zentrifugationsmedien |
100 g | |
≈ 10 ml/g | |
Weiß | |
Pulver |