Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1.074 g/ml
Für Präparate zur Dichtegradientenzentrifugation mononuklearer Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark und Nabelschnurblut. Cytiva Life Sciences& Ficoll-Paque& PREMIUM ist eine Serie von sterilen, gebrauchsfertigen Medien für die Dichtegradientenzentrifugation, die unter Einhaltung eines Qualitätsmanagementsystems hergestellt werden.
Marke: Cytiva 17-5446-52
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.18980kg
Beschreibung
- Hergestellt unter einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagement gemäß ISO13485: 2003
- Steril und gebrauchsfertig; bei korrekter Lagerung mindestens 3 Jahre lang stabil
- Niedrige Endotoxinwerte (< 0,12 EU/ml) gesichert und getestet
- Ficoll-Paque PREMIUM
- Optimiert für die Isolierung mononuklearer Zellen aus humanem peripherem Blut, Knochenmark oder Nabelschnurblut
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,084
- Kann zur Isolierung einer breiten Palette humaner mononuklearer Zellen, einschließlich solcher mit höherer Dichte, und zur Trennung von Blutzellen von Mäusen oder Ratten verwendet werden.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1,073
- Kann zur Isolierung humaner mononuklearer Zellen mit geringerer Dichte verwendet werden (z. B. mesenchymaler Stromazellen oder Monozyten).
Spezifikation
4 bis 30 °C | |
Kann zur Isolierung humaner mononuklearer Zellen mit geringerer Dichte verwendet werden (z. B. mesenchymaler Stromazellen oder Monozyten). | |
276-298 mOsm/kg | |
1,074 g/mL | |
Flüssig |
6 x 100 mL | |
< 0.12 EU/ml | |
Farblos bis hellgelb | |
Steril |