Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F9-6 x 1000 LEX Festwinkelrotor
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F9-6 x 1000 ml LEX Festwinkelrotor verkürzen Sie die Vorbereitungszeit bei gleichzeitiger Sicherheit, dass der Rotor fest sitzt.
Marke: Thermo Scientific™ 096-061075
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F9-6 x 1000 ml LEX Festwinkelrotor verkürzen Sie die Vorbereitungszeit bei gleichzeitiger Sicherheit, dass der Rotor fest sitzt. Der Rotor wurde für Bioprocessing (bis zu 6 l pro Lauf) entwickelt und bietet Flexibilität mit Adaptern für Laborgefäße von 1,5 bis 500 ml.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel:
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Thermo Scientific™ Auto-ID™ mit sofortiger Rotorerkennung:
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
- Beschleunigt und vereinfacht das Festdrehen des Rotordeckels, so dass dieser richtig fest sitzt.
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren, weiter verbessert durch die leichtgewichtige Bauform.
Verbesserte Ergonomie und Leistungsfähigkeit:
- Die leichten Kohlefasern und die innovative Bauweise ermöglichen einzigartige Rotorvarianten, die mit Metall nicht möglich sind.
- Korrosions- und ermüdungsbeständige Materialien sichern die Strukturfestigkeit der Rotoren und sorgen für eine unvergleichliche Beständigkeit.
- Rotor hat 15 Jahre Garantie.
Spezifikation
Fiberlite F9-6 x 1000 LEX Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
17.568 × g | |
194 mm | |
3.415 | |
98 mm | |
Sorvall LYNX 6000 Superspeed-Zentrifuge | |
Ja |
Kohlefaserverbundmaterial | |
6 x 1000 ml | |
9.000 U/min | |
65 mm | |
195 mm | |
34,5 lb. (15,7 kg) | |
20° |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31