Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 Festwinkelrotor
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 ml Festwinkelrotor erreichen Sie eine hohe maximale RZB und 14 Plätze Kapazität.
Marke: Thermo Scientific™ 096-247028
16713.40 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 ml Festwinkelrotor verarbeiten Sie Proben mit hoher maximalen RZB und 24 Plätzen.
Fiberlite Rotoren:
- Kürzere Laufzeiten und höhere RZB-Werte dank des geringen Gewichts
- Hohe strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständigem Material und widerstandsfähiger Bauweise
- 15 Jahre Garantie
Bestellinformationen:
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE-Serie und Beckman™ Optima L Serie-Zentrifugen.
Empfohlen für:
Dichte-Gradientenzentrifugation mit geringer Kapazität für subzelluläre Partikel, Nukleinsäuren und differentielle Zentrifugation von Kleinpartikeln.
Spezifikation
Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
280.000 × g | |
100 mm | |
33 | |
11 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
201.600 × g |
Kohlefaserverbundmaterial | |
24 x 1,5 ml | |
50.000 U/min | |
72 mm | |
40 mm | |
11,5 lbs. (5,3 kg) | |
45° |