Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F37L-8 x 100 Festwinkelrotor
Reduzieren Sie die erforderliche Anzahl der Durchläufe für Trennungen mit hohem Volumen mit diesem Ultraspeed-Kohlefaserrotor, der zwei zusätzliche Aussparungen für Röhrchen bietet.
Marke: Thermo Scientific™ 096-087056
17506.14 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F37L-8 Festwinkelrotor reduzieren Sie die erforderliche Anzahl der Durchläufe für Trennungen mit hohem Volumen. Der Ultraspeed-Kohlefaserrotor bietet zwei zusätzliche Aussparungen für eine Gesamtkapazität von 8 Plätzen.
Fiberlite Rotoren:
- Kürzere Laufzeiten und höhere RZB-Werte dank des geringen Gewichts
- Hohe strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständigem Material und widerstandsfähiger Bauweise
- 15 Jahre Garantie
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter sind separat erhältlich und für eine Vielzahl von Röhrchen unterschiedlicher Größen verfügbar. Adapter sind in Zweierpackungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ WX Ultrazentrifugen-Serie und Beckman™ Standzentrifugen der L-Serie (außer Optima).
Empfohlen für:
Trennung von subzellulären Organellen oder Konzentration von Viren.
Spezifikation
Fiberlite F37L-8 x 100 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
182.460 × g | |
119 mm | |
168 | |
38 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
73.600 × g |
Kohlefaserverbundmaterial | |
8 x 100 ml | |
37.000 U/min | |
48,8 mm | |
102 mm | |
25 lb. (11,34 kg) | |
25° |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31