Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F23-48 x 1,5 Festwinkelrotor
Click to view available options
Fassungsvermögen:
48 x 1,5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kombinieren Sie hohe RZB-Werte und hohe Kapazität für 1,5 ml-Mikroröhrchen mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F23-48 x 1,5 ml Festwinkelrotor.
Merkmale:
- Die leichten Kohlefasern und die innovative Bauweise ermöglichen einzigartige Rotorvarianten, die mit Metall nicht möglich sind.
- Korrosions- und ermüdungsbeständige Materialien sichern die Strukturfestigkeit der Rotoren und sorgen für eine unvergleichliche Beständigkeit.
- Der Rotor hat eine Garantie von 15 Jahren.
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter drei Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Thermo Scientific™ Auto-ID™ sofortige Rotoridentifizierung:
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
- Beschleunigt und vereinfacht das Anbringen des Rotordeckels und sorgt gleichzeitig für eine sichere Befestigung des Deckels
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fiberlite F23-48 x 1,5 Festwinkelrotor |
| Material | Kohlefaserverbundmaterial |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 48 x 1,5 ml |
| Max. RZB | 57.368 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 23.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 97 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 64 mm |
| K-Faktor | 137 |
| Max. Schlauchlänge | 40 mm |
| Mehr anzeigen |