Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15 - 8 x 50 cy Festwinkelrotor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10185704
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
14.500 U/min
Max. RZB:
24,446 x G
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 und SL 40F Zentrifugen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10185704
Marke: Thermo Scientific™ 75003663
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pelletieren Sie mit diesem Festwinkelrotor fraktionelle Proben mit hohem RZB-Wert.
Pelletieren Sie fraktionelle Proben mit hohem RZB-Wert mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy Festwinkelrotor.
Eigenschaften:
Fiberlite Rotor:
  • Verkürzte Laufzeiten bei höheren RZB-Werten dank Kohlefaserrotoren mit geringem Gewicht
  • Sorgt für eine strukturelle Integrität mit korrosions- und ermüdungsbeständiger Bauweise.
  • 15 Jahre Garantie
Bestellinformationen:
Adapter sind gesondert erhältlich. Ersatz-O-Ringe (021-085 -077) sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, XT, Multifuge™ X1, X3 und Thermo Scientific Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Empfohlen für:
Pelletierung von Zellen, Bakterien, subzellulären Fraktionierungen und kleinen Mengen an Nukleinsäuren und Viren
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fiberlite F15-8 x 50cy Festwinkelrotor für Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 8 x 50 ml
Max. RZB 24,446 x G
Max. Geschwindigkeit 14.500 U/min
Radius (metrisch) 104 mm
K-Faktor 1381
Max. Schlauchlänge 121 mm
Max. Röhrchendurchmesser 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 und SL 40F Zentrifugen
Winkel 25°
Biocontainment Ja
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Abfall