Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Festwinkelrotor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4528135
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus und Evolution RC Superspeed-Zentrifugen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10610491
Marke: Thermo Scientific™ 78500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verarbeiten Sie große Volumina mit dem 250 ml Festwinkelrotor mit sechs Plätzen.
Verarbeiten Sie große Volumen mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250y Festwinkelrotor mit sechs Plätzen und 250 ml.
Eigenschaften:
Fiberlite Rotoren:
  • Laufzeiten werden bei höheren Zentrifugalkräften dank Kohlefaserrotoren geringen Gewichts verkürzt
  • Das korrosions- und ermüdungsbeständige Material und die widerstandsfähige Bauweise gewährleisten strukturelle Integrität
  • Der Rotor hat eine Garantie von 15 Jahren.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC-6 Plus, Sorvall Evolution™ RC Serie, Thermo Scientific™ Jouan KR22i, Beckman™ J2 Serie, Beckman J2, Avanti Serie, Hitachi™ Himac CR21/CR22 Serie, Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Empfohlen für:
Aufbereitung von Lysaten, Homogenaten, Ammoniumsulfat-Ausfällung von Proteinen und Enzymen und Pflanzengewebehomogenaten
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fiberlite F14-6 x 250y Festwinkelrotor
Material Kohlefaserverbundmaterial
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 250 ml
Max. RZB 30.100 × g
Max. Geschwindigkeit 14.000 U/min
Radius (metrisch) 137 mm
Min. Radius (metrisch) 37 mm
K-Faktor 1690
Max. Schlauchlänge 135 mm
Max. Röhrchendurchmesser 62 mm
Nettogewicht 15,5 lb. (7,03 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus und Evolution RC Superspeed-Zentrifugen
Winkel 23°
Min. RZB 8.122 × g
Biocontainment Ja
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Abfall