Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Festwinkelrotor
Beschreibung
Verarbeiten Sie große Volumen mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250y Festwinkelrotor mit sechs Plätzen und 250 ml.
Eigenschaften:
Fiberlite Rotoren:
- Laufzeiten werden bei höheren Zentrifugalkräften dank Kohlefaserrotoren geringen Gewichts verkürzt
- Das korrosions- und ermüdungsbeständige Material und die widerstandsfähige Bauweise gewährleisten strukturelle Integrität
- Der Rotor hat eine Garantie von 15 Jahren.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC-6 Plus, Sorvall Evolution™ RC Serie, Thermo Scientific™ Jouan KR22i, Beckman™ J2 Serie, Beckman J2, Avanti Serie, Hitachi™ Himac CR21/CR22 Serie, Nalgene™ Flaschen und Röhrchen
Empfohlen für:
Aufbereitung von Lysaten, Homogenaten, Ammoniumsulfat-Ausfällung von Proteinen und Enzymen und Pflanzengewebehomogenaten
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fiberlite F14-6 x 250y Festwinkelrotor |
| Material | Kohlefaserverbundmaterial |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 250 ml |
| Max. RZB | 30.100 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 14.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 137 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 37 mm |
| K-Faktor | 1690 |
| Max. Schlauchlänge | 135 mm |
| Mehr anzeigen |