Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Festwinkelrotor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13491359
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13491359
Marke: Thermo Scientific™ 096062075
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verbessern Sie Ergonomie und Leistungsfähigkeit mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Festwinkelrotor.
Verbessern Sie die Ergonomie und Leistungsfähigkeit mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-6 x 250y Festwinkelrotor, der ideal für Gewebehomogenate oder die Trennung kleinerer Volumina von Hefe oder bakteriellen Kulturen geeignet ist. Dieser leichte Rotor bietet Platz für sechs Flaschen mit bis zu 250 ml.
Merkmale
  • Die leichten Kohlefasern und die innovative Bauweise ermöglichen einzigartige Rotorvarianten, die mit Metall nicht möglich sind.
  • Die korrosions- und ermüdungsbeständige Bauweise sichert die Strukturfestigkeit der Rotoren und sorgt für eine unvergleichliche Beständigkeit.
  • 15 Jahre Garantie
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel:
  • Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter drei Sekunden
  • Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Thermo Scientific™ Auto-ID™ sofortige Rotoridentifizierung:
  • Sofortige Identifizierung eines Rotors
  • Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
  • Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
  • Beschleunigt und vereinfacht das Anbringen des Rotordeckels und sorgt gleichzeitig für eine sichere Befestigung des Deckels
  • Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fiberlite F14-6 x 250y Festwinkelrotor
Material Kohlefaserverbundmaterial
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 250 ml
Max. RZB 30.240 × g
Max. Geschwindigkeit 14.000 U/min
Radius (metrisch) 138 mm
Min. Radius (metrisch) 37 mm
K-Faktor 1.699
Max. Schlauchlänge 135 mm
Max. Röhrchendurchmesser 62 mm
Nettogewicht 17,5 lb. (8,0 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen
Winkel 23°
Biocontainment Ja