Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Festwinkelrotor
GREENER_CHOICE
Maximieren Sie die Leistung mit Vielseitigkeit, Geschwindigkeit und einer robusten, korrosionsfreien Kohlefaserkonstruktion, die eine Vielzahl von Kapazitäten und Anwendungen mit dem Festwinkelrotor unterstützt.
5497.35 €
Spezifikation
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 250 ml
Min. Radius (metrisch) 3,7 cm
K-Faktor 2737
Max. Schlauchlänge 125 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Max. Geschwindigkeit Max. RZB Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Max. Geschwindigkeit Max. RZB Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10125664
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003662
10.000 U/min (11.000 U/min, 230 V) 15.316 x g (18,533 x g mit 230 V) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F und SL 40F Zentrifugen
5497.35 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit mit Vielseitigkeit, Schnelligkeit und einem robusten, korrosionsfreien Kohlefaserdesign mit Hilfe des Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Festwinkelrotors, der sich für verschiedene Kapazitäten und Anwendungen eignet.
Fiberlite Rotoren:
  • Kürzere Laufzeiten durch höhere G-Kräfte dank der leichtgewichtigen Kohlefaserrotoren
  • Die korrosions- und ermüdungsbeständige Bauweise gewährleistet strukturelle Integrität.
  • Mit 15 Jahren Garantie
  • Kompatibel mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen und Röhrchen für komplette Zentrifugenlösungen
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter sind separat erhältlich. Bestellen Sie das O-Ring-Ersatzkit (021-062-153). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Super T21, Sorvall Legend™ XT, T+, Multifuge™ X3, 3+ Series, Beckman™ GS-6, Allegra™ 6, GP Serie.
Empfohlen für:
Pelletieren Sie Bakterien oder Hefezellen, und führen Sie die Aufreinigung von Nukleinsäuren und -zellen durch.
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell
Spezifikation
Spezifikation
Festwinkelrotor
3,7 cm
125 mm
23°
6 x 250 ml
2737
62 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Festwinkelrotor