Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-14 x 50cy Festwinkelrotor
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-14 x 50cy Festwinkelrotor verkürzen Sie die Vorbereitungszeit bei gleichzeitiger Sicherheit, dass der Rotor fest sitzt.
Marke: Thermo Scientific™ 096-145075
7277.05 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-14 x 50cy Festwinkelrotor verkürzen Sie die Vorbereitungszeit bei gleichzeitiger Sicherheit, dass der Rotor fest sitzt. Ideal für die Pelletierung von Zellen, Gewebehomogenaten oder subzelluläre Trennungen bei hohen Drehzahlen, unterstützt dieser Kohlefaserrotor die Verwendung von 50 ml-Röhrchen, mit Adaptern für 15 ml- oder andere Röhrchen.
Thermo Scientific™ Auto-Lock ™ Rotorwechsel:
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
Thermo Scientific™ Auto-ID™ mit sofortiger Rotorerkennung:
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
- Beschleunigt und vereinfacht das Festdrehen des Rotordeckels, so dass dieser richtig fest sitzt.
- Macht das Heben und Tragen von Rotoren leichter und sicherer, dazu trägt auch das geringe Gewicht bei
Verbesserte Ergonomie und Leistungsfähigkeit
- Die leichten Kohlefasern und die innovative Bauweise ermöglichen einzigartige Rotorvarianten, die mit Metall nicht möglich sind.
- Korrosions- und ermüdungsbeständige Materialien sichern die Strukturfestigkeit der Rotoren und sorgen für eine unvergleichliche Beständigkeit.
- Rotor hat 15 Jahre Garantie.
Spezifikation
Fiberlite F14-14 x 50cy Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
33.746 × g | |
154 mm | |
798 | |
29 mm | |
Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen | |
Ja |
Kohlefaserverbundmaterial | |
14 x 50 ml | |
14.000 U/min | |
83 mm | |
115 mm | |
17,5 lb. (8,0 kg) | |
34° |