Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy Festwinkelrotor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4527964
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
9.000 U/min (Modell für 230 V 10.000 U/min)
9.250 U/min (Modell für 230 V 10.000 U/min)
Max. RZB:
13.855 x g (bei 230 V 17.105 x g)
14.636 x g (bei 230 V 17.105 x g)
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend T Plus/RT Plus
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 und SL 40F
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10450655
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 75003661
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Trennen Sie mit Festwinkelrotoren bis zu vierzehn 50 ml konische Röhrchen gleichzeitig in einer chemisch beständigen und leichteren Option als Aluminium. Sie bieten außerdem sichere Alternativen in einem reparierbaren Rotor mit 15 Jahren Garantie, um die Austauschkosten zu reduzieren.
Trennung von gleichzeitig bis zu vierzehn konischen 50 ml-Röhrchen in einer chemisch beständigen und leichteren Option als Aluminium. Thermo Scientific Fiberlite Rotoren bieten außerdem sichere Alternativen in einem reparierbaren Rotor mit 15 Jahren Garantie, um die Austauschkosten zu reduzieren.
Eigenschaften:
Fiberlite Rotoren:
  • Kürzere Laufzeiten und höhere RZB-Werte dank des geringen Gewichts unserer leichtgewichtigen Kohlefaserrotoren
  • Korrosions- und Ermüdungs-beständiges Material und widerstandsfähige Bauweise für strukturelle Integrität
  • 15 Jahre Garantie
  • Kompatibel mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen und Röhrchen für komplette Zentrifugenlösungen
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter sind separat erhältlich. O-Ring-Austauschsatz ist unter 021-149-027 zu bestellen; oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort für weitere Informationen.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR Zentrifugenserie.
Empfohlen für:
Pelletierung von pro- und eukaryotischen Zellen aus Zellkulturen.
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fiberlite F13-14 x 50 cy Festwinkelrotor für Sorvall Legend X1/XT/XF
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 14 x 50 ml
Max. RZB 14.636 x g (bei 230 V 17.105 x g)
Max. Geschwindigkeit 9.250 U/min (Modell für 230 V 10.000 U/min)
Min. Radius (metrisch) 8,3 cm
K-Faktor 1808
Max. Schlauchlänge 121 mm
Max. Röhrchendurchmesser 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 und SL 40F
Winkel 34°
Biocontainment Ja
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Abfall