Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F10-4 x 1000 LEX Festwinkelrotor mit Auto-Lock
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verarbeiten Sie Proben mit niedrigem Volumen mit dem innovativen Thermo Scientific™ Fiberlite™ F10-4 x 1000 LEX-Festwinkelrotor mit Adaptern für Gefäße von 1,5 bis 50 ml. Eine leichte Kohlefaserkonstruktion ermöglicht einzigartige Rotorvarianten, die so mit Metall nicht möglich sind, während Korrosionsschutz und Ermüdungsfestigkeit die strukturelle Integrität des Rotors gewährleisten. 15 Jahre Garantie.
Auto-Lock Rotorwechsel
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Auto-ID mit sofortiger Rotorerkennung
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff
- Beschleunigt und vereinfacht das Festdrehen des Rotordeckels, so dass dieser richtig fest sitzt.
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren, weiter verbessert durch die leichtgewichtige Bauform.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fiberlite™ F10-4 x 1000 LEX Festwinkelrotor mit Auto-Lock |
| Material | Kohlefaserverbundmaterial |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 4 x 1000 ml |
| Max. RZB | 20.584 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 10.500 U/min |
| Radius (metrisch) | 167 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 26 mm |
| K-Faktor | 4.358 |
| Max. Schlauchlänge | 195 mm |
| Mehr anzeigen |