Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml-Flasche
Beschreibung
Thermo Scientific™ 250 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flasche ist für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed- und Universalzentrifugen erhältlich.
- PPCO & PC
- Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen - hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
- Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
- Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren
- Das ergonomische Design des Komfortgriffs erleichtert die Handhabung und Entnahme von Flaschen
Zertifizierungen
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Material | Polypropylen |
Produktlinie | Fiberlite |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
872125 | Konformitätsbescheinigung | 03/03/2025 | 010-1495 |
0000604762 | Konformitätsbescheinigung | 11/02/2025 | 010-1495 |
850622 | Konformitätsbescheinigung | 23/09/2024 | 010-1495 |
801846 | Konformitätsbescheinigung | 03/11/2023 | 010-1495 |
706553 | Konformitätsbescheinigung | 23/09/2022 | 010-1495 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31