Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 9 x 30 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (9 x 30 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
17.90 € - 18.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchengestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (15 bis 50 ml), Röhrchen (30 mm) |
Material | Fiberglasverstärktes Polyethylen |
Positionen | 9 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15330430
![]() |
Fisherbrand™
HS27505A |
Weiß |
17.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15340430
![]() |
Fisherbrand™
HS27505C |
Grün |
18.45 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15360430
![]() |
Fisherbrand™
HS27505D |
Magenta |
17.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12317629
![]() |
Fisherbrand™
HS27505B |
Blau |
17.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Röhrchen (15 bis 50 ml), Röhrchen (30 mm) | |
9 | |
15 bis 50 ml-Reagenzgläser | |
110 x 110 x 85 mm | |
110 mm | |
30 mm |
Autoklavierbar | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
1 | |
110 mm | |
85 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 9 x 30 mm