Learn More
Nabertherm™ Handschuhe, Tmax 700°C - Nr. 491041101
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Größe:
9
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tmax:700 °C
- Größe:10
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Temperature (Metric) Max | 700 °C |
| Menge | Je 1 |
| Länge (metrisch) | 40 cm |