Learn More
Thermo Scientific™ Unterteilungen aus Hartfaserkarton für Ultra- und Kryotiefkühlgeräte
Organisieren Sie mit diesen Boxunterteilungen aus Hartfaser die Aufbewahrung von Fläschchen in Kryoboxen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6212
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10059500
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Organisieren Sie die Aufbewahrung von Fläschchen mit den Thermo Scientific™ Hartfaser-Unterteilungen für Ultratiefkühlgeräte und Kryo-Tiefkühlgeräte.
  • Zur Verwendung mit Hartfaser-Aufbewahrungsboxen, um die Box in verschiedene Lagerfächer zum Aufbewahren von Fläschchen zu unterteilen
  • Boxunterteilungen für die Kühl-Lagerung sind in den Rastern 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 oder 10 x 10 erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
81 (Raster 9 x 9)