Learn More
Eurofins DiscoverX Fgr Protein, Active
Beschreibung
Src-family kinases transduce signals that are involved in the control of a variety of cellular processes, including proliferation, differentiation, motility, and adhesion. FGR (Gardner-Rasheed feline sarcoma viral (v-fgr) oncogene, SRC2, c-fgr, p55c-fgr) is a member of the Src family of non-receptor tyrosine kinases. It is expressed in neutrophils, monocytes, macrophages and natural killer cells.
GenBank M19722
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekulargewicht | 60.4 kDa |
| Menge | 250 μg |
| Spezies | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Proteinmarkierung | N-terminal 6His |
| Expressionssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Truncated |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥58% |
| Protein | FGR, active |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.