Learn More
Abnova™ FGF7 (Human) Recombinant Protein
Human FGF7 (180 a.a.) full-lenth recombinant protein with His tag expressed in Barley grain (Hordeum vulgare). This protein is endotoxins-free and thus optimal to use in stem cell cultures.
Marke:  Abnova™ P5880.50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16282320
  • 624.00 € / 50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2252
Hordeum vulgare (barley) expression system
50 μg
HBGF-7, KGF
Human
His
Lyophilized
fibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor)
SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FGF7
Plants
Lyophilized from PBS, pH 7.2