missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ FGF7 (Human) Recombinant Protein
Human FGF7 (180 a.a.) full-lenth recombinant protein with His tag expressed in Barley grain (Hordeum vulgare). This protein is endotoxins-free and thus optimal to use in stem cell cultures.
Marke: Abnova™ P5880.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
2252 | |
Hordeum vulgare (barley) expression system | |
100 μg | |
HBGF-7, KGF | |
Human | |
His | |
Lyophilized |
fibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor) | |
SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FGF7 | |
Plants | |
Lyophilized from PBS, pH 7.2 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UG FGF7 (Human) Recombinant Protein
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium phosphate monobasic, potassium phosphate dibasic