missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGF acidic/FGF1 Antibody (OTI4D2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-47748
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FGF acidic/FGF1 Monoclonal specifically detects FGF acidic/FGF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| FGF acidic/FGF1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:5000-50000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 | |
| FGF1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 16-155 of human AFGF (NP_000791) produced in E.coli. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| This antibody is specific for Homo sapiens fibroblast growth factor 1 (acidic) (FGF1), transcript variant 1. | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI4D2 | |
| Unconjugated | |
| AFGF, alpha, ECGF, ECGFB, ECGF-betaAcidic fibroblast growth factor, endothelial cell growth factor, beta, FGFABeta-endothelial cell growth factor, FGF-alpha, fibroblast growth factor 1 (acidic), GLIO703, HBGF1, HBGF-1, heparin-binding growth factor 1 | |
| Mouse | |
| 15.8 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Stem Cell Markers | |
| 2246 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur