Learn More
New Source™ FFP2 Einweg-Atemschutzmaske
FFP2 Einweg-Atemschutz zum Schutz vor Inhalation von Tröpfchen und Partikeln. Mit oder ohne Ausatemventil erhältlich.
1.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D |
---|---|
Farbe | Weiß |
Design Type | Schalenförmig |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Antibakterielle Baumwolle, Vliesstoff |
Produktcode | Marke | Mit Ausatemventil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Mit Ausatemventil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16669272
|
New Source™
HY8622 |
Ja | N/A | N/A | N/A | |||||
16635042
|
New Source™
HY8620 |
Nein | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Äußere Schichten aus Polypropylen
- becherförmig
- 16669272 hat Ausatemventil für größeren Komfort
- Mit Schutzbrillen/Brillen kompatibel und reduziert Beschlagen durch geformtes Design
- Verstellbares Nasenstück aus Weichschaum sorgt für Passform und erhöhten Tragekomfort
- Dichtung vermeidet offene Schicht entlang der Ränder
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D | |
Schalenförmig | |
Antibakterielle Baumwolle, Vliesstoff | |
Universal | |
Schutz gegen Staub und Nebel in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und anderen schädlichen Umgebungen | |
Unsteril |
Weiß | |
Ja | |
Partikel-Atemschutzmaske mit doppelten Kopfbändern | |
FFP2 NR D | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
New Source™ FFP2 Einweg-Atemschutzmaske