Learn More
Molecular Probes™ Fetal Hemoglobin mAb Test Kit, R-PE Conjugate
Testkit für fetales Hämoglobin mAb, R-PE-Konjugat
Marke: Molecular Probes™ HFH04
521.26 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Test für fötales Hämoglobin (HbF) basiert auf einem monoklonalen Antikörper, der auf fötales Hämoglobin (Hämoglobin F) gerichtet ist. Dieser Antikörper ist mit R-Phycoerythrin (R-PE) konjugiert. R-PE (Phycoerythrin) ist ein stabiles und hochlösliches Phycobiliprotein, das eine maximale Absorption und Fluoreszenzemission ohne Anfälligkeit für internes oder externes Fluoreszenzlöschen und somit eine außergewöhnliche Quantenausbeute und molare Extinktionsfaktoren bietet. Die Verwendung von R-PE in Antikörperkonjugaten führt zu Sonden mit stark verbesserter Nachweisbarkeit.Dieses Reagenz dient zur Identifizierung und anschließend zur Zählung von fetalen roten Blutkörperchen. Fetale Zellen werden durch das Vorhandensein von fetalem Hämoglobin mit Hilfe einer durchflusszytometrischen Methode identifiziert. Der Test für fötales Hämoglobin kann als Hilfe bei der Identifizierung von fötalen/mütterlichen Blutungen und der Bestimmung des Bedarfs an Immunprophylaxe mit Immunglobulin verwendet werden.
Der Test für fetales Hämoglobin enthält einen monoklonalen Antikörper, der auf HbF gerichtet ist und speziell fetales Hämoglobin erkennt, das in fetalen Erythrozyten gefunden wird. Der Test ermöglicht die Zählung von fötalen Erythrozyten in der mütterlichen Zirkulation infolge einer fötalen/mütterlichen Blutung oder eines Lecks von fötalen Zellen in die mütterliche Zirkulation. Übertritt von Zellen eines Rh+-Fötus in den Kreislauf einer Rh--Mutter kann zur Bildung von Rh--reaktiven Antikörpern in der Mutter führen. Die Rh-hämolytische Anämie bei einem nachfolgenden Rh+-Fötus kann durch den plazentalen Transfer von Antikörpern, die in der Mutter gebildet werden, zum Fötus entstehen. Obwohl das Volumen der fötalen Erythrozyten, das während der Schwangerschaft und unmittelbar nach der Geburt in der mütterlichen Zirkulation gefunden wird, als gering und in vielen Fällen von ungewisser klinischer Bedeutung angegeben wird, kann es zu erheblichen Blutungen kommen, die durch eine Reihe von Ursachen, einschließlich fötales oder mütterliches Trauma und Plazentadefekte, verursacht werden.
Erythrozyten, die fötales Hämoglobin enthalten, können bei Personen jeden Alters gefunden werden, jedoch mit geringeren Mengen an fötalem Hämoglobin im Vergleich zu fötalen roten Zellen. Diese Zellen wurden als F-Zellen bezeichnet. Hohe Konzentrationen von F-Zellen können auch bei Erwachsenen mit einer heterogenen Gruppe genetischer Störungen ungewisser Ätiologie auftreten, die als hereditäre Persistenz des fetalen Hämoglobins bezeichnet wird. Andere klinische Zustände, die zu signifikanten Anämie-Niveaus führen, können auch zu erhöhten Konzentrationen von F-Zellen führen. Beschreiben werden mehrere klinische Bedingungen mit erhöhten Konzentrationen von F-Zellen. Diese Zustände schließen erbliche anämische Krankheiten wie Sichelzellanämie und Thalassämie Major ein.
Weiterführende Links
Verwenden Sie den Spectraviewer, um Ihnen bei der Planung Ihrer Experimente zu helfen. Weitere allgemeine Informationen zu Produkten und Support für die Durchflusszytometrie von Life Technologies sind ebenfalls verfügbar.
Spezifikation
PE und APC, R-PE | |
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Fluoreszenz | |
Hämoglobin-Testkit | |
R-PE | |
Nasses Eis | |
FETALES HEMOGLOBIN |
PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 0,1 % BSA | |
Ja | |
Röhrchen | |
Durchflusszytometrie-Antikörper und sekundärer Nachweis | |
100 Tests | |
Maus | |
Durchflusszytometrie |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.