Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
Hitzeinaktiviert:
Ja
Nein
Gamma-irradiated:
Ja
Nein
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
- Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
- Hat das Vertrauen der Forscher mit gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung gewonnen, die dem Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht wird
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Gibco Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen Sie bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen.
- Der abziehbare Aufkleber auf dem Etikett bietet eine praktische Referenz für Chargennummer und Verfallsdatum
- Seren für Zellkulturen mit robusten Zelllinien, ein guter Wert für die Grundlagenforschung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Unter –10°C lagern. |
| Spezies | Rind/Bovine |
| Age | Fötal |
| Herkunftsland | Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA)* |
| Form | Liquid |
| Format | Flasche |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 10 x 50 mL |
| Serum Treatment | hitzeinaktiviert |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.