Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Artikelnummer. 17573595
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
Hitzeinaktiviert:
Ja
Nein
Gamma-irradiated:
Ja
Nein
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 17573595
Marke: Gibco™ A5209501
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für grundlegende Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays. Hat mit gleichbleibender Qualität und preisgekröntem Support das Vertrauen der Forscher gewonnen, wird Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
  • Hat das Vertrauen der Forscher mit gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung gewonnen, die dem Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht wird
  • ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
  • Gibco Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen Sie bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen.
  • Der abziehbare Aufkleber auf dem Etikett bietet eine praktische Referenz für Chargennummer und Verfallsdatum
  • Seren für Zellkulturen mit robusten Zelllinien, ein guter Wert für die Grundlagenforschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Unter –10°C lagern.
Spezies Rind/Bovine
Age Fötal
Herkunftsland Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA)*
Format Flasche
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Serum Treatment hitzeinaktiviert
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Güte Value
Getestet auf Bis zu 50 Qualitätstests einschließlich Tests auf 9CFR-Viren*, Endotoxin, Leistung (*Bitte beachten: Bei Herstellung in Großbritannien 9CFR-Kompletttest außer auf Tollwut und Blauzungenvirus für Kaninchen, das über EMA getestet wird)
Endotoxin-Konzentration ≤20 EU/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger Verschwendung
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤25 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Wert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung Trockeneis
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-Sicherheitstests für mexikanische und australische Herkunft wurden durchgeführt
Gamma-irradiated Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.