Learn More
Cytiva Fötales Kälberserum, US-charakterisiert
Wird für die Zellkultur, Transfektion verwendet.
Marke: Cytiva SH30071.02HI
153.96 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Charakterisiertes FKS
- Gefiltert über drei aufeinander folgende Filter mit 100 nm Porengröße (0,1 μm);
Spezifikation
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Charakterisiertes FBS, Herkunftsland: USA | |
Charakterisiert | |
100 ml | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
Charakterisiert | |
≤ 25 EU/ml | |
≤ 25 mg/dl | |
USDA-geprüft |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Vereinigte Staaten | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Rinderfötus | |
Hitzeinaktiviert | |
Ja | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Fötales Kälberserum, US-charakterisiert >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur