Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, Tet-System-zugelassen, USDA-zugelassene Regionen
Artikelnummer. 16866796
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
Format:
Flasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16866796
Marke: Gibco™ A4736301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Gibco Tet-System-zugelassene FBS ist für Zellkulturanwendungen mit Tetracyclin- und Tetracyclinderivat-regulierten Genexpressionssystemen formuliert. Zellbasierte Assays, die die Anwesenheit von Tetracyclin- und Tetracyclin-Analoga erkennen, werden zur Auswahl von FBS verwendet, das den höchsten Induktionsbereich liefert.
Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems. Cell-based assays that detect the presence of tetracycline and tetracycline analogs are used to select FBS that delivers the highest range of induction.
  • Zum Sicherstellen der Abwesenheit von nachweisbarem Tetracyclin und seinen Derivaten, die die genaue Regulation der Genexpression beeinträchtigen können
  • Funktionstests geben das Vertrauen, dass keine unbeabsichtigte Tetracylin-Genexpression auftritt
  • Serumkategorie: Spezial
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤ 25 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485-zertifiziert
Klassifikation Wert
Inhalt und Lagerung <-10°C
Spezies Rind/Bovine
Zelltyp Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien
Age Fötal
Herkunftsland Mexiko
Format Flasche
Spezialitätentyp Tet-System-zugelassen
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Güte Wert
Getestet auf 50 Qualitätsspezifikationstests einschließlich Tests auf 9 CFR-Viren, Endotoxin und Leistung
Endotoxin-Konzentration < 50 EU/mL (routinemäßiger Spiegel <10 EU/mL)
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Hämoglobin-Konzentration <25 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Wert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.