Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, MaxSpec
Gibco Premium Plus FBS (Fötales Kälberserum) ist unser qualitativ hochwertigstes FBS, das selektive Spezifikationen erfüllt und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse liefert. Nur Premium Plus FBS bietet unsere besten Qualitätsspezifikationen und Testniveaus.
Marke: Gibco™ A4766801
771.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Gibco Seren: Bewährte Qualität, konsistente Leistung.
Merkmale der Premium-Seren:
- Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien
- Unser am meisten charakterisiertes Serum mit dem niedrigsten Endotoxin-Gehalt und Hämoglobin-Spiegel
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 1 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤ 15 mg/dl
- Herkunft: Vereinigte Staaten, Australien oder Neuseeland (spezifische Herkunft siehe CoA)
Zusätzliche Merkmale dieses Serums:
- Erfüllt die USP/EP-Richtlinien mit bis zu 96 harmonisierten Qualitätsspezifikationstests
- Zusätzliche Proliferationstests an den oberen sechs Zelllinien
- EMA-Virentests auf Anfrage
- Niedrigstes BSE-Risiko und geringeres virales Risiko
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Dreifach gefiltert auf 0,1 µm
- Gibco-Flaschen sind unter Abzugshauben leicht zu verwenden, helfen, das Kontaminationsrisiko zu reduzieren und unterstützen bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen
- Der Abziehaufkleber auf dem Etikett ermöglicht einen praktischen Verweis auf die Chargennummer und das Verfallsdatum in der Labordokumentation.
Especificaciones
Entspricht USP/EP-Richtlinien; ISO 13485-zertifiziert | |
Bei oder unter -10 °C lagern | |
Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien | |
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) | |
Flasche | |
500 mL | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
≤1 EU/ml | |
≤15 mg/dl | |
gefroren |
Premium | |
Fötal | |
Rind/Bovine | |
Flüssig | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Erfüllt die USP/EP-Richtlinien mit bis zu 96 harmonisierten Qualitätstests; zusätzliche Proliferationstests an den 6 obersten Zelllinien; EMA-Virentests auf Anfrage | |
Weniger Abfall | |
Premium Plus |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2481746RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A4766801 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.