Learn More
Cytiva Fötales Kälberserum (hitzeinaktiviert)
Das GE HyClone fötale Kälberserum, hitzeinaktiviert stammt aus Südamerika und entspricht den EU-Vorschriften.
Marke: Cytiva
334.77 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefiltert über drei aufeinander folgende Filter mit 100 μm Porengröße.
- Vollständige Rückverfolgbarkeit konform zu „Guter Fertigungspraxis“
- Umfangreiche Qualitätstests, Tests auf das Verhalten und Analysen
- Aseptisch in einem Reinraum der Klasse 100 verpackt
- Jede Serumcharge wird getestet, um ihre Qualität und Sterilität sicherzustellen
- Zusammengelegt nach der Filtration und vor der endgültigen Packung
- Chargenprüfung auf Anfrage verfügbar
- Für Anwendungen in der Forschung
- Wird in einer 500 ml-Flasche geliefert
Spezifikation
Südamerika | |
500 ml | |
Ja |
Fötales Kälberserum | |
Forschungsanwendungen |