Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum (FBS), Premium, heat-inactivated
Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird.
94.50 € - 890.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store at ≤-10°C. |
---|---|
Age | Fötal |
Spezies | Rind/Bovine |
Herkunftsland | Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) |
Form | Gefroren |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17934731
|
Gibco™
A5670501 |
50 mL | Flasche |
94.50 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17924671
|
Gibco™
A5670502 |
10 x 50 mL | Flasche |
890.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17914671
|
Gibco™
A5670801 |
500 mL | Flasche |
720.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco sera: trusted quality for consistent performance
Sera category: Premium
- Use for general cell culture with common cell lines
- Low endotoxin and hemoglobin levels
- Endotoxin level: <10 EU/mL
- Hemoglobin level: <25 mg/dL
- Origin: refer to CoA for specific origin. All products may not be available in all regions due to importation regulations.
- US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco serum delivers
- ISO 13485–certified; processed in FDA registered facilities
- Triple-filtered at 0.1 μm
- Gibco bottle easier to use in hood; helps reduce risk of contamination and improve consistency
- Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
Spezifikation
Store at ≤-10°C. | |
Rind/Bovine | |
Gefroren | |
Heat-inactivated | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Up to 60 quality tests including 9CFR virus testing, endotoxin, and performance | |
Weniger Verschwendung | |
Premium |
Fötal | |
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) | |
Fetal Bovine Serum | |
Steril gefiltert | |
Premium | |
≤10 EU/mL | |
≤25 mg/dl | |
Trockeneis |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre