Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum (FBS), Premium
Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird.
84.50 € - 798.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at ≤-10°C.
Age Fötal
Spezies Rind/Bovine
Herkunftsland Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA)
Form Gefroren
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
17994721
Unterlagen ansehen
Gibco™
A5670401
50 mL Flasche
84.50 €
50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17974671
Unterlagen ansehen
Gibco™
A5670402
10 x 50 mL Flasche
798.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17974731
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A5670701
500 mL Flasche
670.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Premium
  • Use for general cell culture with common cell lines
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: <10 EU/mL
  • Hemoglobin level: <25 mg/dL
  • Origin: refer to CoA for specific origin. All products may not be available in all regions due to importation regulations.
  • US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco serum delivers
  • ISO 13485–certified; processed in FDA registered facilities
  • Triple-filtered at 0.1 μm
  • Gibco bottle easier to use in hood; helps reduce risk of contamination and improve consistency
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
Spezifikation
Spezifikation
Store at ≤-10°C.
Rind/Bovine
Gefroren
Steril gefiltert
Premium
≤10 EU/mL
≤25 mg/dl
Trockeneis
Fötal
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA)
Fetal Bovine Serum
Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Up to 60 quality tests including 9CFR virus testing, endotoxin, and performance
Weniger Verschwendung
Premium
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum (FBS), Premium