Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, dialysiert, Herkunftsland: USA
Gibco™ fötale Rinderseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die allgemeine Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
Marke: Gibco™ A3382001
83.33 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (Spezifikation wird überprüft und aufgezeichnet; routinemäßige Konzentration ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind | |
Flüssig | |
Fötales Kälberserum | |
Dialysiert | |
One Shot™ |
Fötal | |
Vereinigte Staaten | |
One Shot | |
50 mL | |
Steril | |
gefroren |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Gibco One Shot FBS 50mL bottle
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.