Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, dialysiert, Herkunftsland: USA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11520646
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
Format:
Flasche
One Shot
Packungsgröße:
50 Milliliter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11520646
Marke: Gibco™ 26400044
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gibco™ fötale Rinderseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die allgemeine Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Dialyzed FBS provides a more controlled and defined environment with the removal of small molecules, enhancing outcome accuracy and reliability.
  • Serum-Kategorie: Spezial
  • Herkunft: Vereinigte Staaten
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (Spezifikation wird überprüft und aufgezeichnet; routinemäßige Konzentration ≤ 10 EU/ml)
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, Säugetierzellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Rind/Bovine
Age Fötal
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Format Flasche
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Serum Treatment Dialysiert
Versandbedingung gefroren
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.