Learn More
MP Biomedicals™ Fötales Kälberserum, CellECT™ Gold
Hervorragend für die Hybridom-Klonierung geeignet
Marke: MP Biomedicals™ 092916849
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gesammelt von einem USDA-zerifizierten und überwachten Schlachthof von Technikern, die vor Ort arbeiten
- Aseptisch durch Herzpunktion entnommen
- Steril geliefert, ohne nachweisbare Mykoplasmen oder Virusinfektion
Spezifikation
US-Landwirtschaftsministerium (USDA) | |
-20 °C | |
Fötales Kälberserum | |
3,1 bis 4,4 g/dl | |
Steril | |
Einsatz in Zellkulturen und Insektenzellkultur-Anwendungen | |
27 mg/dl | |
280 bis 325 mOsm/kg | |
USDA-geprüft |
Blass bis goldbraun | |
Flüssig | |
1 x 100 ml | |
hitzeinaktiviert | |
< 1 ng/ml | |
Ja | |
Nein | |
6,7 bis 7,8 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur