Learn More
Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent™-Geräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
100 % Graphit
15 % Graphit, 85 % Vespel
Durchmesser (metrisch):
0,1 bis 0,25 mm
0,1 bis 0,32 mm
0,32 mm
0,45 bis 0,53 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent™-Geräte, um die optimale Leistung Ihres Agilent GC-Geräts zu gewährleisten. Sie sind aus zwei unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich.
- Erhältlich aus 100 % Graphit, 15 % Graphit / 85 % Vespel und SilTite Metall
- Ferrulen für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ferrule |
| Durchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren |
| Material | 15 % Graphit, 85 % Vespel |
| Menge | Pack of 10 |