Learn More
Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent™-Geräte
Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent-Geräte gewährleisten zuverlässige Verbindungen mit Agilent™ GC-Geräten.
Marke: Thermo Scientific™ 290GA139
48.12 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent™-Geräte, um die optimale Leistung Ihres Agilent GC-Geräts zu gewährleisten. Sie sind aus zwei unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich.
- Erhältlich aus 100 % Graphit, 15 % Graphit / 85 % Vespel und SilTite Metall
- Ferrulen für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
Spezifikation
Ferrule | |
Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | |
Pack of 10 |
0,1 bis 0,32 mm | |
100 % Graphit |