Learn More
Trajan™ Ferrule SilTite™ Metallteil-Kit für Agilent Split/Splitlos-Injektoren
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan™ 09206501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Split/Splitless Focus Liner | |
99 mm | |
5 mm |
Je 1 | |
3.4 mm |