Learn More
Eisenammoniumcitrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465461 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11465461
Marke: MP Biomedicals 0215804080
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-57-5
Summenformel C6H11FeNO7+3
Molekulargewicht (g/mol) 264.999
InChI-Schlüssel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumeisenzitrat, Ferri-Seltz, Eisenammoniumzitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, Ammoniumeisen3+-zitrat, Ammoniumeisen-III-zitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, grün, Braunes Eisenammoniumzitrat, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC-Name Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisenammoniumzitrat
Farbe Rostbraun bis braun
Dichte 7.87 g/cm3 bei 25 °C
Menge 100 g
Formelmasse 265
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: iron(III) ammonium citrate