Learn More
Thermo Scientific™ Uracil-DNA Glycosylase (1 U/μL)
Artikelnummer. 10631041 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 U
5 x 200 E
Packungsgröße:
200 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
10631041 5 x 200 E -
10621041 200 U 200 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 10631041
Marke: Thermo Scientific™ EN0362
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Uracil-DNA-Glycosylase (UDG, UNG) katalysiert die Hydrolyse der N-Glykosylbindung zwischen Uracil und Zucker in DNA und verhindert die Verschleppung von DNA in PCR-Reaktionen.
Uracil-DNA-Glykosylase (UDG, UNG) katalysiert die Hydrolyse der N-glykosidischen Bindung zwischen Uracil und Zucker, wobei eine apyrimidine Gruppe in Uracil-enthaltender einzel- oder doppelsträngiger DNA entsteht. Das Enzym zeigt keine Aktivität auf RNA.
  • Aktiv in Fermentas-Puffern für Restriktionsenzyme und thermophile Polymerasen
  • Quelle: E. coli K12-Zellen
  • Molekulargewicht: 25,6 kDa Monomer
Qualitätskontrolle:
  • Die Abwesenheit von Endo-, Exodesoxyribonukleasen Phosphatasen und Ribonukleasen wurde durch geeignete Qualitätstests bestätigt.
Quelle:
  • E.coli K12-Zellen
Molekulargewicht:
  • 25,6 kDa Monomer
Definition der Aktivitätseinheit:
  • Eine Einheit des Enzyms katalysiert die Freisetzung von 1 Nanomol Uracil aus einer Uracil-haltigen DNA-Matrize in 60 Minuten bei 37°C
Lagerungspuffer: Das Enzym wird geliefert in:
  • 30 mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,05 % (v/v) Tween 20 und 50 % (v/v) Glycerin
10X Reaction Buffer:
  • 200 mM Tris-HCl (pH 8,2 bei 25 °C), 10 mM EDTA, 100 mM NaCl
Hemmung und Inaktivierung:
  • Hemmstoffe: Ugi-Protein des Bacillus-subtilis-Bakteriophagen PBS2, Protein p56 des Bacillus-subtilis-Bakteriophagen phi29 (7).
  • Inaktiviert durch 10-minütiges Erhitzen bei 95°C. Enzymaktivität wird bei Temperaturen unter 55°C teilweise wiederhergestellt Daher PCR-Produkte nach der PCR auf Eis legen und direkt auf ein Gel auftragen
Empfohlen für:
Eingrenzung von Verschleppungen bei der PCR (2); Glycosylase-abhängige Analyse von Einzelnukleotid-Polymorphismen (GMPD) (3); Ortsspezifische Mutagenese (4); Als Sonde für DNA-Protein-Interaktionsstudien (5); SNP-Genotypisierung; Klonen von PCR-Produkten (6); Erzeugung einsträngiger Überhänge von PCR-Produkten und von cDNA
Hinweis:
Die durch Uracil-DNA-Glycosylase gebildeten abasischen Gruppen in DNA können anschließend durch Erhitzung, Alkalibehandlung oder durch spezifisch an abasischen Gruppen spaltenden Endonukleasen geschnitten werden. UDG (UNG) ist in Gegenwart oder Abwesenheit von zweiwertigen Kationen aktiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 U/μl
Inhalt und Lagerung Uracil-DNA-Glykolase (1 U/µl) und 10x Reaktionspuffer. Bei -20°C lagern.
Enzym Uracil-DNA Glycosylase
Kompatibler Puffer 10x Reaktionspuffer
Menge 5 x 200 E
Produkttyp Uracil-DNA Glycosylase