Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Agarose
Artikelnummer. p-4529628 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10784691
Marke: Thermo Scientific™ R0491
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
TopVision Agarose ist hochgereinigte Agarose, die für die analytische und präparative Elektrophorese von Nukleinsäuren geeignet ist.
Thermo Scientific TopVision Agarose verspricht eine optimale Konzentration zwischen 0,7 bis 2 % in allen üblichen Puffersystemen. Es handelt sich um eine hochgereinigte Agarose mit sehr niedrigen EEO-Werten, die durch strenge Qualitätskontrollverfahren zertifiziert sind.
Thermo Scientific TopVision Agarose bietet zwischen 0.7 bis 2 % optimale Konzentration in allen üblichen Puffersystemen. Es handelt sich um eine hochgereinigte Agarose mit sehr niedrigen EEO-Werten, die durch strenge Qualitätskontrollverfahren zertifiziert sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Agarose-Gel
Trennbereich 100 bp bis >30 kb
Schmelzpunkt 88 °C
Produktlinie TopVision
Menge 100 g
Validierte Anwendung Gelelektrophorese