Learn More
Thermo Scientific™ T7 RNA Polymerase (20 U/μl)
Thermo Scientific™ T7-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihre doppelsträngigen Promoter.
Marke: Thermo Scientific™ EP0111
37.31 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.51950kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Bakteriophagen-T7-RNA-Polymerase ist eine DNA-abhängige RNA-Polymerase mit strikter Spezifität für ihren doppelsträngigen Promotor.
Sie katalysiert die 5'=>3'-Synthese von RNA entweder an einzelsträngiger oder doppelsträngiger DNA, die ihrem Promoter nachgelagert ist.- Enthält modifizierte Nukleotide (z. B. mit Aminoallyl, Biotin, Fluorescein und Digoxigenin-markierte Nukleotide)
Empfohlen für:
Synthese von nicht markierter und markierter RNA, verwendbar für: zur Hybridisierung, In-vitro-RNA-Translation; als aRNA, siRNA, Substrat in RNase-Protektionsassays, Template für genomische DNA-Sequenzierung.
Hinweis:
Konsensus-Promoter-Sequenzen: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. Die in Fettschrift dargestellte Position (+1) zeigt das erste Nukleotid, das während der Transkription in die RNA eingebaut wird. Nur Basen an dieser Position bis +3 sind entscheidend für die Transkription, und sie müssen eine G- bzw. Purin-Base sein.
Spezifikation
T7-RNA-Polymerase | |
5000 U | |
20 U/µl |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.