Learn More
Thermo Scientific™ T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer
Product Code. 10121330 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Menge:
10 μM, 42 μL
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10121330
Brand: Thermo Scientific™ SO120
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Sequenzierungen von DNA-Fragmenten in gängigen Klonierungsvektoren wie z. B. pTZ19R, pTZ57R und pBluescript II, beginnend an entsprechenden Promotorsequenzen der RNA-Polymerase.
Transkription-Promotor-Sequenzierprimer sind einzelsträngige Oligonukleotide mit 5'- und 3'-Hydroxylenden. Die Primer sind komplementär zu den entsprechenden Promotorbereichen von SP6, T3 oder T7 RNA-Polymerase. Die Primer werden als wässrige Lösungen mit 10 μM geliefert.
Die Primer sind komplementär zu den entsprechenden Promotorbereichen von T3-RNA-Polymerase. Die Primer werden als 10 μM wässrige Lösungen geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Promoter SP6, T3, T7
Produkttyp Sequenzierprimer
Inhalt und Lagerung T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer, 10 μM (42 μL)
Store at –20°C.
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 10 μM
Primer T3
Menge 10 μM, 42 μL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Form Flüssig