Learn More
Thermo Scientific™ Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Führen Sie eine DNA-Extraktion auf Basis von Silika-Beads aus Agarose-Gelen und Reaktionsgemischen mit diesem Kit durch, das flexibel ist, Reaktions- als auch Elutionsvolumina nach oben oder unten zu skalieren.
Marke: Thermo Scientific™ K0513
134.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Kieselgel-Bead DNA-Gel-Extraktionskit ist ein einfaches und effizientes System zur DNA-Extraktion aus Agarosegelen und Reaktionsmischungen. Das Kit nutzt das modifizierte Protokoll von Vogelstein und Gillespie mit Solubilisierung des Agarosegels und der selektiver Adsorption von Nukleinsäuren auf speziell präparierten Kieselgelpartikeln bei hoher Salzkonzentration. DNA-gebundene Kieselgelpartikel werden ausgewaschen, um Kontaminanten zu entfernen und die reine DNA wird mit TE-Puffer oder Wasser eludiert.
Diese Methode erfordert wenige Manipulationen und ist sowohl schneller als auch leichter durchzuführen als andere Extraktionsmethoden auf biologischer Basis. Verglichen mit Gelextraktionskits auf Säulenbasis bietet dieses DNA-Gelextraktionskit Flexibilität für das Vergrößern oder Verkleinern von Reaktions- und Elutionsvolumen. Die aufgereinigte DNA eignet sich für alle gebräuchlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B. Restriktionsverdau, Klonierung und Sequenzierung
Überblick
- Flexibel – Einfache Vergrößerung und Verkleinerung von Reaktions- und Elutionsvolumen
- Effizienz – Über 80 % DNA-Rückgewinnung
- Schnell – Aufreinigung dauert nur 15 bis 20 Minuten
- Effektiv – Geeignet für DNA-Fragmente mit einer Länge von nur 100 bp
- Sicher – Keine Phenolextraktion
Spezifikation
Kit | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Nukleinsäuremarkierung, Sequenzierung | |
DNA-Gelextraktionskit mit Silikaperlen | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) |
DNA, Gelproben | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
100 Aufreinigungen | |
15 min bis 20 min |
Sicherheit und Handhabung
- Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid