Learn More
Thermo Scientific™ SatI (Fnu4HI) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4522038 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
200 U
Packungsgröße:
200 Einheiten
Artikelnummer. 10558170
Marke: Thermo Scientific™ ER1641
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Das Restriktionsenzym SatI (Fnu4HI) erkennt GC^NGC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im G-Puffer (Isoschizomere: Fnu4HI, Fsp4HI, ItaI).
Lambda-DNA verdaut mit SatI (Fnu4HI), 1,4 % Agarose, 380 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G C▵N G C...3'
3'...C G N▵C G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
  • 1x Puffer G:10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Lagerungspuffer
  • SatI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
  • Nach 50-fachem Verdau mit SatI können über 60 % der DNA-Fragmente in einem Reaktionsgemisch aus 10 bis 30 U T4 DNA-Ligase/1 μg Fragmente und 10 % PEG ligiert werden
  • Mehr als 90% davon können erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: möglicherweise Überlappung — blockiert
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Kompatible Enden
  • GC^SGC — BcnI, Bme1390I
  • GC^WGC — MvaI, Bme1390I
Hinweis:
Mindestens zwei Kopien der SatI (Fnu4HI)-Erkennungsstelle sind für eine effiziente Spaltung erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym SatI (Fnu4HI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer G
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 200 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen