Learn More
Thermo Scientific™ RNase T1 (1000 U/μl)
Artikelnummer. 10314820 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100.000 E
500.000 E
Packungsgröße:
100000 Einheiten
500000 Einheiten
Artikelnummer. 10314820
Marke: Thermo Scientific™ EN0541
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
RNase T1 ist eine Endoribonuklease, die speziell einzelsträngige RNA in G-Rückständen degradiert.
Thermo Scientific Rnase T1 ist eine Endoribonuklease, die spezifisch einzelsträngige RNA bei G-Rückständen degradiert (siehe Abbildung 1 in den unterstützenden Daten). Sie spaltet die Phosphodiesterbindung zwischen dem 3'-Guanyl-Rückstand und dem 5'-OH-Rückstand benachbarter Nukleotide unter Bildung von entsprechendem zwischenliegendem 2', 3'-zyklischem Phosphat. Die Reaktionsprodukte sind 3'-GMP und Oligonukleotide mit einem terminalen 3'-GMP.
RNase T1 erfordert keine Metallionen zur Aktivität.
Anwendungen
  • Entfernung von RNA aus DNA-Präparationen
  • RNA-Sequenzierung
  • Ribonuklease Schutz-Assays. Zur Verwendung in Verbindung mit RNase A
  • Entfernung von RNA aus Präparationen rekombinanter Proteine
  • Bestimmung des Niveaus der in vitro synthetisierten RNA-Transkripte aus DNA-Vorlagen, die eine “G-lose Kassette enthalten”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1000 U/μl
Enzym RNase
Menge 100.000 E
Produkttyp RNase T1