Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit
Artikelnummer. p-4526952 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Artikelnummer. 10180890
Marke: Thermo Scientific™ K1631
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie mit diesem kompletten Synthesesystem eine effiziente Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Matrizen durch.
Das RevertAid H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit ist ein Komplettsystem zur effizienten Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Templates. Das Kit enthält RevertAid H Minus reverse Transkriptase, das über eine Punktmutation verfügt, die die RNase H-Aktivität vollständig beseitigt. Daher degradiert es RNA in RNA-DNA-Hybriden während der Synthese der Erststrang-cDNA nicht.
Besondere Merkmale
  • Hohe Ausbeute an Erststrang-cDNA in voller Länge (bis zu 13 kb)
  • Erhöhte Reaktionstemperaturen im Bereich von 42 bis 55 °C
  • Rekombinanter RiboLock RNase-Inhibitor im Lieferumfang enthalten
  • Komplettkit – Oligo(dT)18- und Random-Hexamer-Primer sind im Kit enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das RevertAid H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit enthält:
• RevertAid H Minus Reverse Transkriptase,
• RiboLock RNase-Inhibitor,
• 5X Reaktionspuffer,
• dNTP-Mix,
• Oligo(dT)18-Primer,
• Random-Hexamer-Primer,
• Kontroll-RNA,
• Kontroll-Primer und
• nukleasefreies Wasser.
Bei -20 °C lagern.
Format Kit
Reaktionsgeschwindigkeit 60 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 42 °C bis 45 °C
Menge 20 reactions
Reverse Transkriptase RevertAid H Minus
Ribonuklease-H-Aktivität Keine
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Endprodukttyp Erststrang-cDNA
Anzahl Reaktionen 20 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis 13 kb
Ausgangsmaterial RNA