Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit
Artikelnummer. 10786031 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Artikelnummer. 10786031
Marke: Thermo Scientific™ K1632
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Führen Sie mit diesem kompletten Synthesesystem eine effiziente Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Matrizen durch.
Das RevertAid H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit ist ein Komplettsystem zur effizienten Synthese von Erststrang-cDNA aus RNA-Templates. Das Kit enthält RevertAid H Minus reverse Transkriptase, das über eine Punktmutation verfügt, die die RNase H-Aktivität vollständig beseitigt. Daher degradiert es RNA in RNA-DNA-Hybriden während der Synthese der Erststrang-cDNA nicht.
Überblick
  • Hohe Ausbeuten von Erststrang-cDNA bis zu 13 kb
  • Erhöhte Reaktionstemperaturen im Bereich von 42 bis 55 °C
  • Rekombinanter RiboLock RNase-Inhibitor im Lieferumfang enthalten
  • Komplettkit – Oligo(dT)18- und Random-Hexamer-Primer im Kit enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung
• RevertAid H Minus Reverse Transkriptase
• RiboLock RNase-Inhibitor
• 5X-Reaktionspuffer
• dNTP-Mix
• Oligo(dT) 18-Primer
• Random Hexamer-Primer,
• Kontroll-RNA
• Kontroll-Primer
• Nuklease-freies Wasser
Lagerung bei –20 °C.
Format Kit
Reaktionsgeschwindigkeit 60 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 42 °C bis 45 °C
Menge 100 reactions
Reverse Transkriptase RevertAid H Minus
Ribonuklease-H-Aktivität Keine
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Endprodukttyp cDNA (Erststrang)
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis zu 13 kb
Ausgangsmaterial RNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato