Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal-Lösung, gebrauchsfertig
Effektives Screening von Kolonien mit X-Gal, einem inerten chromogenen Substrat für Beta-Galactosidase, die X-Gal hydrolysiert und einen intensiven blauen Niederschlag bildet.
Marke: Thermo Scientific™ R0941
135.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zusammensetzung: C14H15BrClNO6 Molekulargewicht: 408,6
X-Gal (5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-Beta-D-Galactopyranosid) ist ein inertes chromogenes Substrat für Beta-Galaktosidase, das X-Gal zu einer farblosen Galaktose und 4-Chlor-3-Brom-Indigo hydrolysiert und so ein intensiv blaues Präzipitat bildet. Die Induktion des lacZ-Gens mit IPTG führt zur Hydrolyse von X-Gal und zur Entstehung blauer Kolonien (siehe nachstehende Abbildung).
Die gebrauchsfertige X-Gal-Lösung ist eine stabile, 0,22 μm-Membran-gefilterte Lösung und eignet sich gemeinsam mit IPTG zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
Die Induktion des lacZ-Gens mit IPTG führt zur Hydrolyse von X-Gal und zur Entstehung blauer Kolonien. Die gebrauchsfertige X-Gal-Lösung ist eine stabile, 0,22 μm-Membran-gefilterte Lösung und eignet sich gemeinsam mit IPTG zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.Empfohlen für:
Blau-Weiß-Kolonie-Screening zur Unterscheidung zwischen rekombinanten (weiß) und nicht rekombinanten (blau) Kolonien (1); Visualisierung der Reportergenexpression von Beta-Galaktosidase in transfizierten eukaryotischen Zellen; Nachweis von Beta-Galaktosidase-Aktivität im Rahmen immunologischer und histochemischer Verfahren.
Hinweis:
Die Vorbereitung einer 20 mg/ml-Lagerlösung in Dimethylformamid (DMF) oder Dimethylsulfoxid (DMSO) wird für X-Gal empfohlen. DMF löst einige Kunststoffmaterialien auf. Daher sollte eine direkte Zugabe von DMF-haltiger Lösung in Kunststoff-Petrischalen vermieden werden. DMF ist toxisch. Bevor die Bakterien auf der Agarplatten ausplattiert werden, sollte die Dimethylformamid enthaltende X-Gal-Lösung zuvor vollständig getrocknet werden lassen.
Spezifikation
Kolorimetrisch | |
10 ml | |
Beta-Gal Substrat, X-Gal |
X-Gal Lösung | |
Chemisches Substrat |
Sicherheit und Handhabung
- X-Gal Solution, ready-to-use
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, hydroquinone, DMSO
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.