Learn More
Maxima Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
Artikelnummer. 11833923 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1.000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
Artikelnummer. 11833923
Marke: Maxima K0241
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Beinhaltet
  • Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) mit ROX-passivem Referenzfarbstoff als Supplement
  • Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) mit Fluorescein-passivem Referenzfarbstoff als Supplement
  • Maxima SYBR Green qPCR Master Mix, ROX-Lösung im Lieferumfang enthalten (2X), wird in separatem ROX-Fläschchen geliefert
  • Alle Maxima SYBR Green qPCR Master Mixe enthalten Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten PCR-Puffer. Lieferung mit nukleasefreiem Wasser
Gebrauchsfertige für qPCR und 2-stufige RT-qPCR optimierte Lösung.
Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
  • Spezifität: Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
  • Empfindlichkeit: Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
  • Großer linearer Bereich: Präzise Quantifizierung über 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: Gebrauchsfertiger Mastermix 2X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Contains:
• 2 x 1.25 mL Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with fluorescein passive reference dye; sufficient for 200 x 25 μL reactions.
• 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Produktlinie Maxima
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 200 reactions
Ausreichend für 200 Reaktionen von 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 2 × 1,25 ml